dicyklohexylamin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
DCHA
A15671.0F
A15671.AE
A15671.AP
A15671.0FEA
3160
CZK
A15671.0F
A15671.AE
A15671.AP
dicyklohexylamin 98%
dicyklohexylamin
Purity: 98%
CAS No.: 101-83-7
Molecular Formula: C12H23N
Formula Weight: 181.32
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4842
Melting Point: -2°
Boiling Point: 256°
Beilstein Reference: 605923
Merck Reference: 14,3095
UN No.: 2565
MDL No.: MFCD00011658
Vzorec:
C₁₂H₂₃N MW: 181.32 Bod varu: 256 °C Bod tání: –2 °C Hustota: 0.913 Bod vzplanutí: 99 °C (210 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011658 CAS číslo: 101-83-7 EINECS: 202-980-7 UN: 2565 ADR: 8 III Merck Index: 13,03122 |