Tisk…
dicyklohexylamin 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: DCHA
181050025 181050050 181055000 181051000
ACRO181050025EA 4230 CZK
ACRO181050025 ACRO181050050 ACRO181055000 ACRO181051000
dicyklohexylamin 99+%
dicyklohexylamin
Vzorec: C₁₂H₂₃N
MW: 181.32
Bod varu: 256 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0.91 g/cm³
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011658
CAS číslo: 101-83-7
EINECS: 202-980-7
UN: 2565
ADR: 8 III
Merck Index: 13,03122
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %