Tisk…
Cyclopropylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Aminocyclopropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
125504-10G 125504-25G
SIAL125504-10GEA 1430 CZK
SIAL125504-10G SIAL125504-25G
Cyclopropylamine, Sigma-Aldrich®
Cyclopropylamine
Vzorec: C₃H₇N
MW: 57,1 g/mol
Bod varu: 49 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,8131 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001301
CAS číslo: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3,II