Tisk…
Cyklohexylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
240648-100ML 240648-5ML
SIAL240648-100MLEA 1430 CZK
SIAL240648-100ML SIAL240648-5ML
Cyklohexylamin, Sigma-Aldrich®
Cyklohexylamin
Vzorec: C₆H₁₃N
Bod varu: 134,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –18 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001486
CAS číslo: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN: 2357
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02758