Tisk…
Cyclobutylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
225185-1G 225185-25G 225185-5G
SIAL225185-1GEA 1920 CZK
SIAL225185-1G SIAL225185-25G SIAL225185-5G
Cyclobutylamine, Sigma-Aldrich®
Cyclobutylamine
Vzorec: C₄H₉N
Bod varu: 81,4 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8328 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001328
CAS číslo: 2516-34-9
EINECS: 219-736-0
UN: 2733
ADR: 3,II