Tisk…
Cyclohexyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C105198-100G C105198-25G C105198-500G
SIALC105198-100GEA 1230 CZK
SIALC105198-100G SIALC105198-25G SIALC105198-500G
Cyclohexyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Cyclohexyl isocyanate
Vzorec: C₇H₁₁NO
Bod varu: 169 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼–80 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003840
CAS číslo: 3173-53-3
EINECS: 221-639-3
UN: 2488
ADR: 6.1,I