Tisk…
N,N-Dimethylcyclohexylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
290629-25ML 290629-1L
SIAL290629-25MLEA 1320 CZK
SIAL290629-25ML SIAL290629-1L
N,N-Dimethylcyclohexylamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylcyclohexylamine
Vzorec: C₈H₁₇N
Bod varu: 160…161 °C (1013 hPa)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0,849 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003844
CAS číslo: 98-94-2
EINECS: 202-715-5
UN: 2264
ADR: 8,II