Tisk…
N,N-Dimethylcyclohexylamine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
408255000 408250025
ACRO408255000EA 2080 CZK
ACRO408255000 ACRO408250025
N,N-Dimethylcyclohexylamine 99%
N,N-Dimethylcyclohexylamine
Vzorec: C₈H₁₇N
Bod varu: 160…161 °C (1013 hPa)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0,84 g/cm³
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003844
CAS číslo: 98-94-2
EINECS: 202-715-5
UN: 2264
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.25 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA