Tisk…
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L19186.03 L19186.06
L19186.03EA 3250 CZK
L19186.03 L19186.06
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol 95%
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
Purity: 95% CAS No.: 374-32-3 Molecular Formula: C4H4F4O Formula Weight: 144.07 Flash Point: 44°(111°F) Refractive Index: 1.3680 Boiling Point: 155-157° Beilstein Reference: 2429286 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00190085
Vzorec: C₄H₄F₄O
MW: 144,07 g/mol
Bod varu: 155…157 °C
Bod tání: –22 °C
Hustota: 1,414
Bod vzplanutí: 44 °C (111 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190085
CAS číslo: 374-32-3
UN: 1987
ADR: 3,III