Tisk…
Cyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
C116602-100G C116602-25G
SIALC116602-100GEA 3440 CZK
SIALC116602-100G SIALC116602-25G
Cyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₆O₂
MW: 86.09
Bod varu: 182
Bod tání: 17…19 °C
Hustota: 1.087
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001287
CAS číslo: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
UN: 3265
ADR: 8 II