Tisk…
Cyclopentanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
C112003-100G C112003-25G C112003-5G
SIALC112003-100GEA 10780 CZK
SIALC112003-100G SIALC112003-25G SIALC112003-5G
Cyclopentanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Cyclopentanecarboxylic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14
Bod varu: 216
Bod tání: 4
Hustota: 1.05
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001371
CAS číslo: 3400-45-1
EINECS: 222-269-5