Tisk…
Kyselina cyklohexankarboxylová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Hexahydrobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
101834-100G 101834-500G 101834-5G
SIAL101834-100GEA 956 CZK
SIAL101834-100G SIAL101834-500G SIAL101834-5G
Kyselina cyklohexankarboxylová, Sigma-Aldrich®
Kyselina cyklohexankarboxylová
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Bod varu: 232 °C (1013 hPa)
Bod tání: 31 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001461
CAS číslo: 98-89-5
EINECS: 202-711-3