Tisk…
Cyclobutanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
C95609-100G C95609-25G C95609-5G
SIALC95609-100GEA 12760 CZK
SIALC95609-100G SIALC95609-25G SIALC95609-5G
Cyclobutanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod varu: 195 °C (1013 hPa)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001323
CAS číslo: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
UN: 3265
ADR: 8,III