Tisk…
Cyclopentanecarbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
328316-25G 328316-5G
SIAL328316-25GEA 0 CZK
SIAL328316-25G SIAL328316-5G
Cyclopentanecarbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Cyclopentanecarbonyl chloride
Vzorec: C₆H₉ClO
Bod varu: 54…56 °C (20 hPa)
Hustota: 1,1002 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001370
CAS číslo: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
UN: 2920
ADR: 8,II