Tisk…
Cyclopentanecarbonyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cyclopentanecarboxylic chloride
354370050 354370250 354371000
ACRO354370050EA 2210 CZK
ACRO354370050 ACRO354370250 ACRO354371000
Cyclopentanecarbonyl chloride 98%
Cyclopentanecarbonyl chloride
Vzorec: C₆H₉ClO
Bod varu: 54…56 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,091 g/cm³
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001370
CAS číslo: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %