Tisk…
Cyclohexanecarbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
156965-100G 156965-25G 156965-5G
SIAL156965-100GEA 2090 CZK
SIAL156965-100G SIAL156965-25G SIAL156965-5G
Cyclohexanecarbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanecarbonyl chloride
Vzorec: C₇H₁₁ClO
Bod varu: 184 °C (1013 hPa)
Bod tání: 29 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001456
CAS číslo: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN: 3265
ADR: 8,II