Tisk…
Cyclohexanecarbonyl chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18256.0100 8.18256.0500
8.18256.0100EA 2000 CZK
8.18256.0100 8.18256.0500
Cyclohexanecarbonyl chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanecarbonyl chloride
Vzorec: C₇H₁₁ClO
Bod varu: 184 °C (1013 hPa)
Bod tání: 29 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001456
CAS číslo: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 146.62 g/mol
Boiling Point 180 - 181 °C (1013 hPa)
Flash Point 66 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)