Tisk…
Cyclohexanecarbonyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cyclohexanecarboxylic acid chloride, Cyclohexanecarboxylic chloride
169050250 169051000
ACRO169050250EA 883 CZK
ACRO169050250 ACRO169051000
Cyclohexanecarbonyl chloride 98%
Cyclohexanecarbonyl chloride
Vzorec: C₇H₁₁ClO
MW: 146,62 g/mol
Bod varu: 184 °C (1013 hPa)
Bod tání: 29 °C
Hustota: 1,09 g/cm³
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001456
CAS číslo: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 %
Free acid (HCl) Traces