Tisk…
1,4-Cyclohexanedione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
125423-10G 125423-50G
SIAL125423-10GEA 1860 CZK
SIAL125423-10G SIAL125423-50G
1,4-Cyclohexanedione, Sigma-Aldrich®
1,4-Cyclohexanedione
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Bod varu: 227 °C (1013 hPa)
Bod tání: 75…76 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001606
CAS číslo: 637-88-7
EINECS: 211-306-0