Tisk…
1,3-Cyclohexanedione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Cyclohexane-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
C101605-100G C101605-500G C101605-5G
SIALC101605-100GEA 2330 CZK
SIALC101605-100G SIALC101605-500G SIALC101605-5G
1,3-Cyclohexanedione, Sigma-Aldrich®
1,3-Cyclohexanedione
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Bod varu: 235 °C (1013 hPa)
Bod tání: 105 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001585
CAS číslo: 504-02-9
EINECS: 207-980-0
Merck Index: 13,03200