1,2-Cyclohexanedione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
C101400-1G
C101400-5G
SIALC101400-1GEA
1420
CZK
SIALC101400-1G
SIALC101400-5G
1,2-Cyclohexanedione, Sigma-Aldrich®
1,2-Cyclohexanedione
Vzorec:
C₆H₈O₂ Bod varu: 193 °C (1013 hPa) Bod tání: 33…35 °C Hustota: 1,1305 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00001648 CAS číslo: 765-87-7 EINECS: 212-155-3 |