Tisk…
Cyklopentanon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W391018-10KG-K W391018-1KG-K W391018-5KG-K
SIALW391018-10KG-KEA 17320 CZK
SIALW391018-10KG-K SIALW391018-1KG-K SIALW391018-5KG-K
Cyklopentanon, Sigma-Aldrich®
Cyklopentanon
Vzorec: C₅H₈O
Bod varu: 130 °C (1013 hPa)
Bod tání: –58 °C
Hustota: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001409
CAS číslo: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN: 2245
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02771