Tisk…
Cyklopentanon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
C112402-1L C112402-2.5L C112402-100ML
SIALC112402-1LEA 3430 CZK
SIALC112402-1L SIALC112402-2.5L SIALC112402-100ML
Cyklopentanon, Sigma-Aldrich®
Cyklopentanon
Vzorec: C₅H₈O
MW: 84.12
Bod varu: 130
Bod tání: –58 °C
Hustota: 0.941
Bod vzplanutí: 31
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001409
CAS číslo: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN: 2245
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02771