Tisk…
Cyclooctanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
C109800-100G C109800-25G
SIALC109800-100GEA 3510 CZK
SIALC109800-100G SIALC109800-25G
Cyclooctanone, Sigma-Aldrich®
Cyclooctanone
Vzorec: C₈H₁₄O
Bod varu: 196 °C (1013 hPa)
Bod tání: 39…41 °C
Hustota: 0,9581 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001754
CAS číslo: 502-49-8
EINECS: 207-940-2
UN: 1759
ADR: 8,III