Tisk…
Cyklohexanon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Pimelic Ketone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W390909-10KG W390909-1KG W390909-25KG W390909-SAMPLE
SIALW390909-10KGEA 6320 CZK
SIALW390909-10KG SIALW390909-1KG SIALW390909-25KG SIALW390909-SAMPLE
Cyklohexanon, Sigma-Aldrich®
Cyklohexanon
Vzorec: C₆H₁₀(=O)
Bod varu: 155,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –31 °C
Hustota: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001625
CAS číslo: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3,III
REACH: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM