Tisk…
Cycloheptanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Suberon, Cycloheptan-1-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
C99000-100G C99000-250G C99000-25G
SIALC99000-100GEA 2750 CZK
SIALC99000-100G SIALC99000-250G SIALC99000-25G
Cycloheptanone, Sigma-Aldrich®
Cycloheptanone
Vzorec: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Bod varu: 179 °C (1013 hPa)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004159
CAS číslo: 502-42-1
EINECS: 207-937-6
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02751