Tisk…
Cyclobutanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C96001-1G C96001-5G
SIALC96001-1GEA 2320 CZK
SIALC96001-1G SIALC96001-5G
Cyclobutanone, Sigma-Aldrich®
Cyclobutanone
Vzorec: C₄H₆O
Bod varu: 99 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001332
CAS číslo: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
UN: 1224
ADR: 3,II