Tisk…
Bromcyklohexan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Cyclohexyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
135194-100G 135194-1KG 135194-500G 135194-5G
SIAL135194-100GEA 850 CZK
SIAL135194-100G SIAL135194-1KG SIAL135194-500G SIAL135194-5G
Bromcyklohexan, Sigma-Aldrich®
Bromcyklohexan
Vzorec: C₆H₁₁Br
MW: 163.06
Bod varu: 166
Bod tání: –56.5 °C
Hustota: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 63
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003819
CAS číslo: 108-85-0
EINECS: 203-622-2
Merck Index: 13,02759