Tisk…
Bromocyclobutane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
226998-1G 226998-5G
SIAL226998-1GEA 2460 CZK
SIAL226998-1G SIAL226998-5G
Bromocyclobutane, Sigma-Aldrich®
Bromocyclobutane
Vzorec: C₄H₇Br
Bod varu: 109…113 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,4208 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001317
CAS číslo: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
UN: 1993
ADR: 3,II