Tisk…
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadiene mixture of isomers 85%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
348070050 348070250
ACRO348070050EA 4750 CZK
ACRO348070050 ACRO348070250
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadiene mixture of isomers 85%
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadiene
Vzorec: C₉H₁₄
Bod varu: 142 °C
Hustota: 0,808 g/cm³
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00145385
CAS číslo: 4249-10-9
UN: 3295
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 % (mixture of isomers)