Tisk…
α-Terpinene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W355801-1KG-K W355801-8KG-K
SIALW355801-1KG-KEA 2850 CZK
SIALW355801-1KG-K SIALW355801-8KG-K
α-Terpinene, Sigma-Aldrich®
α-Terpinene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Bod varu: 173 °C (1013 hPa)
Bod tání: –48 °C
Hustota: 0,834 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00001534
CAS číslo: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
UN: 2319
ADR: 3,III