Tisk…
Methyl-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Methylquinone, Methyl-1,4-benzoquinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
211311-100G 211311-5G
SIAL211311-100GEA 7280 CZK
SIAL211311-100G SIAL211311-5G
Methyl-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Methyl-p-benzoquinone
Vzorec: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Bod varu: 187 °C (1013 hPa)
Bod tání: 65…67 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (75.5 °C)
MDL Number: MFCD00001603
CAS číslo: 553-97-9
EINECS: 209-056-2