1,3-Cyclooctadiene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 1700-10-3
Molecular Formula: C8H12
Formula Weight: 108.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4930
Odour: Characteristic
Melting Point: -53°
Boiling Point: 142-144°
Beilstein Reference: 1901033
UN No.: 2520
MDL No.: MFCD00001751
Vzorec:
C₈H₁₂ Bod varu: 142…144 °C Bod tání: –53 °C Hustota: 0,869 Bod vzplanutí: 24 °C (75 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00001751 CAS číslo: 1700-10-3 EINECS: 216-929-1 UN: 2520 ADR: 3,III |