Tisk…
p-Benzochinon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Chinon, 1,4-Benzochinon
M-Clarity™ quality level = MQ200
B10358-100G B10358-500G B10358-5G B10358-1KG
SIALB10358-100GEA 1240 CZK
SIALB10358-100G SIALB10358-500G SIALB10358-5G SIALB10358-1KG
p-Benzochinon, Sigma-Aldrich®
p-Benzochinon
Vzorec: C₆H₄O₂
MW: 108,1 g/mol
Bod varu: ∼174 °C (1013 hPa)
Bod tání: 112…114 °C
Hustota: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001591
CAS číslo: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=759b78f70866f47baad25776f322417b64521955&vid=331add73efa00881381cbace038e21cbca76318f&prid=web&clid=SAPDAM