Tisk…
p-Benzochinon, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Chinon, 1,4-Benzochinon
M-Clarity™ quality level = MQ100
12309-100G 12309-25G
12309-100GEA 18780 CZK
12309-100G 12309-25G
p-Benzochinon, Supelco®
p-Benzochinon
Vzorec: C₆H₄O₂
MW: 108,1 g/mol
Bod varu: ∼174 °C (1013 hPa)
Bod tání: 112…114 °C
Hustota: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001591
CAS číslo: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c5ff55bf47f3fbb18431bc9082a0a80a544544d&vid=4fb17acee77decda477147951df6c144f29f6ec4&prid=web&clid=SAPDAM