Tisk…
p-Benzochinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Chinon, 1,4-Benzochinon
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02410.0100 8.02410.1000
8.02410.0100EA 972 CZK
8.02410.0100 8.02410.1000
p-Benzochinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
p-Benzochinon
Vzorec: C₆H₄O₂
MW: 108,1 g/mol
Bod varu: ∼174 °C (1013 hPa)
Bod tání: 112…114 °C
Hustota: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001591
CAS číslo: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=759b78f70866f47baad25776f322417b64521955&vid=331add73efa00881381cbace038e21cbca76318f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point 110 - 113 °C
Molar Mass 108.09 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 180 °C (sublimed)
Vapor Pressure 0.12 hPa (20 °C)
Density 1.32 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 560 °C