p-Benzochinon ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Chinon, 1,4-Benzochinon
A13162.0B
A13162.0I
A13162.22
A13162.30
A13162.0BEA
5190
CZK
A13162.0B
A13162.0I
A13162.22
A13162.30
p-Benzochinon ≥98%
p-Benzochinon
Purity: 98+%
CAS No.: 106-51-4
Molecular Formula: C6H4O2
Formula Weight: 108.10
Flash Point: 77°(171°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.318
Odour: Pungent
Melting Point: 112-115°
Boiling Point: ca 180° subl.
Beilstein Reference: 773967
Merck Reference: 14,8074
UN No.: 2587
MDL No.: MFCD00001591
Vzorec:
C₆H₄O₂ MW: 108,1 g/mol Bod varu: ∼180 °C (subl.) Bod tání: 112…115 °C Hustota: 1,318 Bod vzplanutí: 77 °C (171 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001591 CAS číslo: 106-51-4 EINECS: 203-405-2 UN: 2587 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,8074 |