Tisk…
Kyanokobalamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
V6629-100MG V6629-1G V6629-250MG V6629-5G
SIALV6629-100MGEA 2550 CZK
SIALV6629-100MG SIALV6629-1G SIALV6629-250MG SIALV6629-5G
Kyanokobalamin, Sigma-Aldrich®
Kyanokobalamin
Vzorec: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Bod tání: 320 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151092
CAS číslo: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152