Kyanokobalamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ200
C3607-500MG
C3607-5G
SIALC3607-500MGEA
10900
CZK
SIALC3607-500MG
SIALC3607-5G
Kyanokobalamin, Sigma-Aldrich®
Kyanokobalamin
Vzorec:
C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P MW: 1355.38 Bod tání: 320 Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00151092 CAS číslo: 68-19-9 EINECS: 200-680-0 Merck Index: 12,10152 |