5-Methylquinoxaline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
W320307-100G-K
W320307-1KG-K
W320307-250G-K
SIALW320307-100G-KEA
10460
CZK
SIALW320307-100G-K
SIALW320307-1KG-K
SIALW320307-250G-K
5-Methylquinoxaline, Sigma-Aldrich®
5-Methylquinoxaline
Vzorec:
C₉H₈N₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00012335 CAS číslo: 13708-12-8 EINECS: 237-246-5 |