Tisk…

5-Methylquinoxaline ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A19300.03 A19300.06
A19300.03EA 759 CZK
A19300.03 A19300.06
5-Methylquinoxaline ≥98%
5-Methylquinoxaline

Purity: 98% CAS No.: 13708-12-8 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6200 Melting Point: 20-21° Boiling Point: 119-121°/15mm MDL No.: MFCD00012335

Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144.18
Bod varu: 119…121 °C (15 mmHg)
Bod tání: 20…21 °C
Hustota: 1.12
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012335
CAS číslo: 13708-12-8
EINECS: 237-246-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR