Tisk…
2-Methylquinoxaline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
MQ300
W511609-1KG W511609-5KG W511609-SAMPLE
SIALW511609-1KGEA 25980 CZK
SIALW511609-1KG SIALW511609-5KG SIALW511609-SAMPLE
2-Methylquinoxaline, Sigma-Aldrich®
2-Methylquinoxaline
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144.18
Bod varu: 245
Hustota: 1.11 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006727
CAS číslo: 7251-61-8
EINECS: 230-664-9