Tisk…
Quinoxaline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14055.22 A14055.36
A14055.22EA 1690 CZK
A14055.22 A14055.36
Quinoxaline ≥98%
Quinoxaline
Purity: 98+% CAS No.: 91-19-0 Molecular Formula: C8H6N2 Formula Weight: 130.15 Flash Point: 98°(208°F) Melting Point: 27-32° Boiling Point: 220-223° Beilstein Reference: 109351 Merck Reference: 14,8078 MDL No.: MFCD00006719
Vzorec: C₈H₆N₂
Bod varu: 220…223 °C
Bod tání: 27…32 °C
Hustota: 1,124
Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006719
CAS číslo: 91-19-0
EINECS: 202-047-4
Merck Index: 14,8078