Tisk…
2,3-Dichloroquinoxaline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
144525-10G 144525-50G
SIAL144525-10GEA 3090 CZK
SIAL144525-10G SIAL144525-50G
2,3-Dichloroquinoxaline, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichloroquinoxaline
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,04 g/mol
Bod varu: 301 °C (1013 hPa)
Bod tání: 152…153 °C
MDL Number: MFCD00006720
CAS číslo: 2213-63-0
EINECS: 218-667-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III