Tisk…
2,3-Dichloroquinoxaline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A11734.06 A11734.14
A11734.06EA 1590 CZK
A11734.06 A11734.14
2,3-Dichloroquinoxaline ≥98%
2,3-Dichloroquinoxaline
Purity: 98% CAS No.: 2213-63-0 Molecular Formula: C8H4Cl2N2 Formula Weight: 199.04 Odour: Odourless Melting Point: 151-155° Beilstein Reference: 126076 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006720
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,04 g/mol
Bod varu: 301 °C (1013 hPa)
Bod tání: 151…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006720
CAS číslo: 2213-63-0
EINECS: 218-667-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III