2,3-Dichloroquinoxaline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
330830100
330830250
ACRO330830100EA
2430
CZK
ACRO330830100
ACRO330830250
2,3-Dichloroquinoxaline 97%
2,3-Dichloroquinoxaline
Vzorec:
C₈H₄Cl₂N₂ MW: 199,04 g/mol Bod varu: 301 °C (1013 hPa) Bod tání: 150…155 °C |
MDL Number:
MFCD00006720 CAS číslo: 2213-63-0 EINECS: 218-667-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to light brown Needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 150 to 155 °C |
GC | ≥96.0 % |