Tisk…
2-Phenylquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
299650-1G 299650-5G
SIAL299650-1GEA 2160 CZK
SIAL299650-1G SIAL299650-5G
2-Phenylquinoline, Sigma-Aldrich®
2-Phenylquinoline
Vzorec: C₁₅H₁₁N
MW: 205.26
Bod varu: 363
Bod tání: 80
MDL Number: MFCD00011568
CAS číslo: 612-96-4
EINECS: 210-326-7