Tisk…
6-Methylquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W274402-100G W274402-1KG W274402-SAMPLE
SIALW274402-100GEA 8310 CZK
SIALW274402-100G SIALW274402-1KG SIALW274402-SAMPLE
6-Methylquinoline, Sigma-Aldrich®
6-Methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
Bod varu: 258,6 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0815 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006804
CAS číslo: 91-62-3
EINECS: 202-084-6