Tisk…
6-Methylquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
108928-100G 108928-25G
SIAL108928-100GEA 8230 CZK
SIAL108928-100G SIAL108928-25G
6-Methylquinoline, Sigma-Aldrich®
6-Methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Bod varu: 258,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –22,2 °C
Hustota: 1,0815 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006804
CAS číslo: 91-62-3
EINECS: 202-084-6