Tisk…
4-Methylquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Lepidine
M-Clarity™ quality level = MQ300
W513903-100G W513903-1KG W513903-SAMPLE
SIALW513903-100GEA 0 CZK
SIALW513903-100G SIALW513903-1KG SIALW513903-SAMPLE
4-Methylquinoline, Sigma-Aldrich®
4-Methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Bod varu: 261 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9 °C
Hustota: 1,0995 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006784
CAS číslo: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Merck Index: 13,05460